Przejdź do
8.20789
Metylocyklopentan
for synthesis
Synonim(y):
Methylcyclopentane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
147,00 zł
110,25 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
443,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
202-503-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
liquid
110,25 zł
Cena katalogowa147,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
150 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
315 °C
bp
72 °C/1013 mbar
mp
-142 °C
transition temp
flash point -17 °C
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1(CCCC1)C
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.746 - 0.749
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS001174W32690966490
assay
≥96.0% (GC)
assay
-
assay
≥97%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
0.748 g/mL at 20 °C, 0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
-142 °C
mp
-
mp
87-95 °C (lit.)
mp
−142 °C (lit.)
bp
72 °C/1013 mbar
bp
-
bp
-
bp
72 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metylocyklopentan
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820789025004022536466620
820789000504022536466613