Przejdź do
8.20698
1,3-Indanedion
for synthesis
Synonim(y):
1,3-Indanedione, 1,3-Hydrindenedione, 1,3-Dioxoindane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
433,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
210-109-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥89.0% (GC)
Form:
powder
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥89.0% (GC)
form
powder
mp
129-132 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1CC(=O)c2c1cccc2
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
InChI key
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 89.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820698001004022536464459