Przejdź do
8.20664
3-hydroksy-2-butanon
for synthesis
Synonim(y):
Acetylometylokarbinol, acetoina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
688,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH(OH)COCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
147-148 °C/1013 hPa
mp
20 °C (Above 20°C conversion of dimer to monomer 15°C)
transition temp
flash point 45 °C
density
1.012 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
OC(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
InChI key
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
40127-U3800678.22252
Acetoin analytical standard
Supelco
40127-U
Acetoin
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
≥90%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
20 °C (Above 20°C conversion of dimer to monomer 15°C)
mp
15 °C (monomer), 90 °C (dimer) (lit.)
mp
-
mp
-112 °C
density
1.012 g/cm3 at 20 °C
density
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
bp
147-148 °C/1013 hPa
bp
148 °C (lit.)
bp
70-73 °C/20 mmHg (lit.)
bp
52 °C/1013 hPa
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F
flash_point_c
45 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820664025004022536463926
820664010004022536463919