Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 202,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł |
Informacje o tej pozycji
202,00 zł
vapor pressure
670 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
390 °C
expl. lim.
2.3-14.3 % (v/v)
mp
-86 °C
transition temp
flash point -36 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[o]1cccc1
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI key
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.938
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.94 g/cm3 at 20 °C | density 1.16 g/cm3 at 20 °C | density 1.248 g/mL at 25 °C | density 1.073 g/mL at 25 °C |
| mp -86 °C | mp -37 °C | mp - | mp 28-32 °C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| expl. lim. 2.3-14.3 % (v/v) | expl. lim. 2.1-19.3 % (v/v) | expl. lim. - | expl. lim. - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-32.8 °F - closed cup
flash_point_c
-36 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-00-9
110-00-9
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8205940250 | 04022536462271 |
| 8205941000 | 04022536462288 |