Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 372,00 zł |
Informacje o tej pozycji
372,00 zł
vapor pressure
27.2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
374 °C
potency
130 mg/kg LD50, oral (Rat), 1021 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-13.0 % (v/v)
bp
103-104 °C/1013 mbar
mp
-96 °C
transition temp
flash point 6 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC=C)C(=O)C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp -96 °C | mp -40.0 °C | mp - | mp −99 °C (lit.) |
| bp 103-104 °C/1013 mbar | bp 89-90 °C/5 hPa | bp - | bp 115-117 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan allilu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8205540500 | 04022536461304 |
| 8205540100 | 04022536461298 |