Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NCCH2COOCH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.13
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
236-423-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.05 hPa
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
89-90 °C/5 hPa
mp
-40.0 °C
transition temp
flash point 91 °C
density
1.072 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N#CCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
InChI key
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.072 - 1.073
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.072 - 1.073
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyjanooctan allilu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?