Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 533,00 zł |
Informacje o tej pozycji
533,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
autoignition temp.
550 °C
potency
1635 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
292-295 °C
bulk density
400‑450 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2]1C(C(=NC1=O)[O-])(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
InChI key
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 292 °C
Melting range (upper value): ≤ 295 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥98% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| mp 292-295 °C | mp 293-295 °C (lit.) | mp 293-295 °C (lit.) | mp 293-295 °C (lit.) |
| potency 1635 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5,5-difenylohydantoina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
wgk
WGK 3
hcodes
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8205340250 | 04022536460895 |
| 8205340005 | 04022536460888 |