Przejdź do
8.20528
Diphenylamine
for synthesis
Synonim(y):
Diphenylamine, N-Phenylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.22
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-539-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.0003 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
630 °C (DIN 51794)
potency
1120 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
302 °C/1013 hPa
mp
53-54 °C
transition temp
flash point 153 °C (DIN 51758)
solubility
0.05 g/L
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
bulk density
610 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
N(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI key
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Design of hole transport materials: New small derivatives of 2,2′-bithiophene, possibly involving Diphenylamine as a building block, were rationally designed to improve the performance of perovskite solar cells, demonstrating Diphenylamine′s role in advancing photovoltaic technology (Adadi et al., 2024).
  • High-efficiency hyperfluorescent OLEDs: Diphenylamine may be implicated in the development of hybridized local and charge transfer dendrimers, aimed at achieving near-unity exciton utilization in solution-processed OLEDs, highlighting its potential in high-performance electronic displays (Yin et al., 2024).
  • Chemical detection technologies: A benzoxazole-triphenylamine conjugated fluorogenic probe was developed for the specific detection of sarin gas mimic diethylchlorophosphate, illustrating Diphenylamine′s utility in sensitive and specific chemical sensors (Sultana et al., 2024).
  • Electrochemiluminescence emitters: Diphenylamine-based emitters were tailored for efficient electrochemiluminescence, employing tripropylamine as a co-reactant, contributing to the field of electrochemical sensors and displays (Morgan et al., 2023).
  • Near-infrared fluorophores development: Research on chlorinated rylenecarboximide fluorophores, potentially involving Diphenylamine, focused on efficient near-infrared applications, which are critical for advanced imaging and diagnostic techniques (Wu et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 55 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
24258633149CRM69121
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥98% (GC)
assay
-
solubility
0.05 g/L
solubility
alcohol: passes test
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
bp
302 °C/1013 hPa
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
mp
53-54 °C
mp
50-53 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.), 52.5-54.0 °C
mp
50-53 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Liver,spleen
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Straightforward HPTLC-MS analysis of lactose in dairy products (milk or yoghurt) using only protein crash, centrifugation and dilution as sample preparation.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820528905004022536698991
820528010004022536460727
820528100004022536460734