Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 596,00 zł |
Informacje o tej pozycji
596,00 zł
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
5.82 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥98% (GC)
autoignition temp.
1175 °F
technique(s)
titration: suitable
impurities
≤0.01% insoluble in ethanol
ign. residue
≤0.03% (as SO4)
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.), 52.5-54.0 °C
anion traces
nitrate (NO3-): in accordance
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
suitability
suitable for redox indicator
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI key
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
General description
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| suitability suitable for redox indicator | suitability - | suitability - | suitability - |
| autoignition temp. 1175 °F | autoignition temp. 1175 °F | autoignition temp. 1175 °F | autoignition temp. 1175 °F |
| vapor pressure 1 mmHg ( 108 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 108 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 108 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 108 °C) |
| assay ≥98% (GC) | assay 99% | assay ≥99% | assay - |
| bp 302 °C (lit.) | bp 302 °C (lit.) | bp 302 °C (lit.) | bp 302 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Liver,spleen
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 33149-100G-R | 04061826728000 |