The particle size is not determined for this product.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 131,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 137,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
131,00 zł
vapor pressure
<0.0001 Pa ( 25 °C)
Quality Level
form
powder
potency
7700 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.0 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
320-330 °C (decomposition)
solubility
2 g/L
density
2.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1[c]([nH][c]([nH][c]1=O)=O)=O
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
InChI key
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility 2 g/L | solubility - | solubility - | solubility 3.2 g/L |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. no temp limit |
| form powder | form crystals | form powder | form powder |
| mp 320-330 °C (decomposition) | mp 225-230 °C (decomposition) | mp 145-147 °C (lit.) | mp 354 °C (decomposition) |
| density 2.5 g/cm3 at 20 °C | density 2.07 g/cm3 | density - | density 1.57 g/cm3 at 20 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8203580005 | 04022536457192 |
| 8203580250 | 04022536457208 |
| 8203589050 | 04027269046880 |
| 8203581000 | 04022536457215 |
-
what is particle size?