Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 633,00 zł |
Informacje o tej pozycji
633,00 zł
vapor pressure
3.99 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥90.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
265 °C
potency
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5 (22 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
158-159 °C/1013 hPa
mp
42-45 °C
transition temp
flash point 26 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C21CC(CC2)C(=C)C1(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChI key
CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, Tricyclene): ≤ 10.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90.0% (GC) | assay - | assay - | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 42-45 °C | mp 48-52 °C (lit.) | mp 48-52 °C (lit.) | mp 48-52 °C (lit.) |
| density 0.85 g/cm3 at 20 °C | density 0.85 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.85 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.85 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form crystals | form - | form - | form solid |
| bp 158-159 °C/1013 hPa | bp 159-160 °C (lit.) | bp 159-160 °C (lit.) | bp 159-160 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Kamfen
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
flash_point_c
26 °C - DIN 51755 Part 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8202540100 | 04022536455198 |
| 8202541000 | 04022536455204 |