Merck
442505
Supelco
Camphene
analytical standard
Synonim(y):
DL-Camphene
Wybierz wielkość
1000 MG
106,00 zł
106,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 MG
106,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
106,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
159-160 °C (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
Klucz InChI
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
Opis ogólny
Camphene is an organic plastic type of crystal[1], which can be commonly used as an industrial intermediate compound for the production of commercial chemicals like camphor, isobornyl acetate and isoborneol.[2] It can be obtained, via isomerization of alpha-pinene over acidic titanium dioxide catalyst.[2]
Camphene offers an extensive and rapidly growing portfolio of analytical standards of active ingredients and marker compounds for a wide range medicinal plants used in herbal medicinal products, nutraceuticals and research. Camphene, a cyclic monoterpene[3] is identified as an important constituent of the essential oils of Piper hymenophyllum Miq,[4] Apiaceae species,[5] Xanthium strumarium L., etc.[6] It is also reportedly known as a fragrance ingredient in Rosa hybrida,[7] Stanhopea orchid species, etc.[8] Camphene is reported to be used in perfume industry with its natural source being Lamiaceae (Satureja douglasii).[3]
Zastosowanie
Camphene may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in Rosa hybrida[7] and fish samples[9] using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Ion exchange resins as catalyst for the isomerization of ?-pinene to camphene
Chimal-Valencia.O, et al.
BioTechnology: An Indian Journal, 93, 119-123 (2004)
Dendritic growth kinetics and structure II. Camphene
Rubinstein.RE and Glicksman.EM
Journal of Crystal Growth, 112, 97-110 (1991)
Determination of fragrance ingredients in fish by ultrasound-assisted extraction followed by purge & trap
Chen LC, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 9(15), 2237-2245 (2017)
Phytochemical composition and in vitro antimicrobial activity of essential oil of Piper hymenophyllum Miq.: A rare wild betel
Ratnam VK, et al.
International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research , 7(1), 68-71 (2015)
Phytochemical composition of the essential oils from three Apiaceae species and their antibacterial effects on food-borne pathogens
Oroojalian F, et al.
Food Chemistry, 120(3), 765-770 (2010)
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis