Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H2[C(CH3)3]2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.35
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-873-0
MDL number:
Assay:
97%
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
99-102 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(c(O)cc1C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-14(2,3)10-9-13(17-7)11(8-12(10)16)15(4,5)6/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
FLLRQABPKFCXSO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description tested according to Ph. Eur. | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 98% |
| assay 97% | assay - | assay - | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| mp 99-102 °C (lit.) | mp 69-73 °C (lit.) | mp 53-56 °C (lit.) | mp 33-36 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?