Przejdź do
8.20219
2-bromopropionian etylu
for synthesis
Synonim(y):
Ester etylowy kwasu 2-bromopropionowego
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.03
EC Index Number:
208-609-5
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
281 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
156-160 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 52 °C
density
1.39 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.388 - 1.393
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-bromopropionian etylu
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_c
51 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820219025004022536454337