Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 550,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
550,00 zł
vapor pressure
233 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
kinematic viscosity
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
solubility
35 g/L
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
InChI key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Primary alcohols to either aldehydes or esters and secondary alcohols to give ketones.
- Alcohols or diols to tetrahydrofurans in the presence of silver(I) salts.
- Enediol bis-trimethylsilyl ethers to α-diketones.
- Aldehydes to esters in the presence of alcohol solvents and sodium bicarbonate buffer.
- Aliphatic and aromatic thiols to disulfides.
Bromine can also be used along with other co-reactants such as hexamethylphosphoric triamide (HMPA) and bis(tributyltin) oxide (HBD) to selectively oxidize secondary alcohols. However, bromine/nickel carboxylates convert 1,4-diols to γ-butyrolactones by selective oxidation of the primary alcohols.
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility 35 g/L | solubility 35 g/L | solubility - | solubility 35 g/L |
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp -7.3 °C | mp -7.3 °C | mp −7.2 °C (lit.) | mp -7.3 °C |
| bp 58.8 °C/1013 hPa | bp 58.8 °C/1013 hPa | bp 58.8 °C (lit.) | bp 58.8 °C/1013 hPa |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8201711000 | 04022536453330 |
| 8201710250 | 04022536453323 |