Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 649,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
649,00 zł
vapor pressure
233 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
kinematic viscosity
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
solubility
35 g/L
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
InChI key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility 35 g/L | solubility 35 g/L | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp -7.3 °C | mp -7.3 °C | mp −7.2 °C (lit.) | mp −7.2 °C (lit.) |
| bp 58.8 °C/1013 hPa | bp 58.8 °C/1013 hPa | bp 58.8 °C (lit.) | bp 58.8 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brom
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1019451000 | 04022536026671 |
| 1019450250 | 04022536026664 |