Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 157,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8NNaO7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
226-736-4
NACRES:
NA.22
Form:
powder
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
powder
autoignition temp.
>400 °C
mp
>380 °C
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1cc2c(c(c1)N)c(cc(c2)[S](=O)(=O)O)[O-]
InChI
1S/C10H9NO7S2.Na/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18);/q;+1/p-1
InChI key
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): 8.0 - 12.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): 8.0 - 12.0 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| mp >380 °C | mp - | mp - | mp 290 °C (dec.) (lit.) |
| autoignition temp. >400 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
| bulk density 550 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8200780100 | 04022536451480 |
| 8200780500 | 04022536451497 |