Przejdź do
08800
7-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid
technical, ≥90% (T)
Synonim(y):
6-Amino-1-naphthol-3-sulfonic acid, I-Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.25
EC Number:
201-718-9
Beilstein/REAXYS Number:
2217192
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
Assay:
≥90% (T)
Form:
powder
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (T)
form
powder
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc2c(O)cc(cc2c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-10(9)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
KYARBIJYVGJZLB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.415358.2007808751
assay
≥90% (T)
assay
≥97.0% (acidimetric)
assay
-
assay
≥90.0% (CHN)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)