Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 423,00 zł |
Informacje o tej pozycji
423,00 zł
Quality Segment
form
liquid
potency
116 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
170 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
transition temp
flash point 86 °C
solubility
<1 g/L
density
1.121-1.127 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N#CC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H
InChI key
NNICRUQPODTGRU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.127
Identity (IR): passes test
Color (visual): yellow to brown
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility <1 g/L | solubility 139 g/L | solubility 558 g/L | solubility - |
| mp -10 °C | mp 119-121 °C | mp 128-132 °C | mp 128-132 °C |
| bp 170 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp - |
| form liquid | form crystals | form solid | form solid |
| density 1.121-1.127 g/cm3 at 20 °C | density 1.31 g/cm3 at 20.2 °C | density 1.60 g/cm3 at 20 °C | density 1.60 g/cm3 at 20 °C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F - closed cup
flash_point_c
97 °C - closed cup