Przejdź do
8.06913
DL-Mandelic acid
for synthesis
Synonim(y):
DL-Mandelic acid, DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
149,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
836,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
210-277-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
crystals
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.01 Pa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
crystals
pH
2.3 (10 g/L in H2O)
mp
119-121 °C
solubility
139 g/L
density
1.31 g/cm3 at 20.2 °C
bulk density
750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
InChI key
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Kinetics and Mechanism of Oxidation of Phenyl Acetic Acid and Dl-mandelic Acid by Permanganate in Acid Medium: This study explores the oxidation mechanisms of DL-Mandelic acid and its comparison with phenyl acetic acid, highlighting its higher reactivity. (KV Ratnam et al., 2014).
  • DL-mandelic acid intercalated Zn-Al layered double hydroxide: Investigates a novel antimicrobial layered material incorporating DL-Mandelic acid, with potential applications in healthcare products. (LP Tang et al., 2018).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): conforms
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Mandelic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)