Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 182,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 565,00 zł 423,75 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352301
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
360 hPa ( 20 °C)
form
liquid
bp
<200 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 39 °C (refers to pure substance)
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (argentometric): 30.0 - 34.0 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form powder | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| bp <200 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp - |
| vapor pressure 360 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 11.4 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
39 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8188561000 | 04022536447001 |
| 8188560250 | 04022536446998 |