Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26N2O3 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.27
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Leu-Leu methyl ester hydrobromide, ≥97% (TLC)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.COC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(N)CC(C)C
InChI
1S/C13H26N2O3.BrH/c1-8(2)6-10(14)12(16)15-11(7-9(3)4)13(17)18-5;/h8-11H,6-7,14H2,1-5H3,(H,15,16);1H
InChI key
QIPBCIHWFATZOF-UHFFFAOYSA-N
Application
- VCP maintains lysosomal homeostasis and TFEB activity in differentiated skeletal muscle.: The article discusses the maintenance of lysosomal function and transcription factor activity in muscle cells, which may be influenced by small molecular agents like Leu-Leu methyl ester hydrobromide that affect cellular processes (Arhzaouy et al., 2019).
Biochem/physiol Actions
Leu-Leu methyl ester (LLME, Leu-Leu-OMe) may be used to induce protease-dependent cell death (apoptosis) in immune cells such as mast cells, phagocytes, monocytes/macrophages and natural killer cells.
Peptide toxic to natural killer T cells.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white | color white to beige | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?