Przejdź do
8.18823
Dwuwodzian sodu
(tablets) for synthesis
Synonim(y):
Tetrahydridoboran sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H4BNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.83
UNSPSC Code:
12352306
EC Index Number:
241-004-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
220 °C
potency
160 mg/kg LD50, oral (Rat), 230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.02 % (v/v)
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
500 °C (decomposition)
mp
>360 °C (slow decomposition)
transition temp
flash point 69 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
bulk density
350‑500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na][BH4]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
General description
Borohydryt sodu (NaBH4) jest najpowszechniej dostępnym borohydrydem wykorzystywanym w wielu zastosowaniach przemysłowych. Jest uważany za selektywny środek redukujący ze względu na jego zdolność do selektywnej redukcji aldehydów i ketonów do odpowiadających im alkoholi w obecności innych grup funkcyjnych, takich jak nitro, ester, amid, lakton, epoksyd i nitryle. Etanol i metanol są zwykle stosowane jako rozpuszczalniki w reakcjach redukcji NaBH4.
Application
Dwuwodnik sodu (w postaci tabletek) może być wykorzystywany jako potencjalny kandydat do przechowywania, a także generowania wodoru do zastosowań związanych z nośnikami energii.
Analysis Note
Assay (hypochlorite): ≥ 96.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71320452882213462
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
>360 °C (slow decomposition)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodzian sodu
signalword
Danger
supp_hazards
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sodium Borohydride
Banfi Luca, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2014)
Hydrogen generation by both acidic and catalytic hydrolysis of sodium borohydride
Netskina OV, et al.
Catalysis for Sustainable Energy, 5(1), 41-48 (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818823010004022536446431
818823002504022536976785
Questions
  1. Hi, there is no information on the properties of the tablets provided. How much does each tablet weigh? Are they 100% NaBH4, or do they contain any excipients? Are they provided in individual blister packs or in bulk?
    1 answer
    1. This product is a 6.35 mm diameter x 12.7 mm length caplet. The weight range per caplet is 0.98 - 1.02 g each. The minimum purity is 96% NaBH4. The identify of the impurities is not determined. Any excipient or binder components are considered proprietary. The caplets are package in glass bottles. Please note that this product is M-Clarity level MQ200 and is for R&D use only. Details regarding this grading system may be accessed at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program