Merck
213462
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride
Sodium borohydride
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Sodium tetrahydridoborate
Wybierz wielkość
25 G
293,00 zł
100 G
639,00 zł
500 G
1810,00 zł
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
293,00 zł
100 G
639,00 zł
500 G
1810,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaBH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.83
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Klucz InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sodium borohydride, also known as sodium tetrahydridoborate, is a highly basic boron hydride that is commonly used as a reducing agent. It reacts very slowly with water and acts as a catalyst and stabilizer. [1] [2]
Zastosowanie
Sodium borohydride can be used as a reducing agent for the:
  • Synthesis of cobalt (II, III) oxide (Co3O4) from cobalt chloride (CoCl2) via a co-reduction process. [3]
  • Solvent-free reduction of aldehydes and ketones to alcohols in the presence of solid acid as an activator.
  • Reductive amination of carbonyl compounds to secondary amines in the presence of silica-gel-supported sulfuric acid as a catalyst.
  • Raney nickel-catalyzed reduction of aromatic nitro compounds to aromatic amines.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Magnetic Co 3 O 4/reduced graphene oxide nanocomposite as a superior heterogeneous catalyst for one-pot oxidative esterification of aldehydes to methyl esters
Vineeta P,et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 88567-88573 (2015)
Sodium borohydride versus ammonia borane, in hydrogen storage and direct fuel cell applications
Umit DB,et al.
Energy & Environmental Science, 2, 627-637 (2009)
Dinesh Bhalothia et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(7) (2019-07-25)
Herein, ternary metallic nanocatalysts (NCs) consisting of Au clusters decorated with a Pt shell and a Ni oxide core underneath (called NPA) on carbon nanotube (CNT) support were synthesized by combining adsorption, precipitation, and chemical reduction methods. By a retrospective
Kinetics of Ru-catalyzed sodium borohydride hydrolysis
JS Z,et al.
Journal of Power Sources, 164, 772-781 (2007)
Nicholas A Harris et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(42), 8922-8942 (2018-08-29)
Stress is a precipitating agent in neuropsychiatric disease and initiates relapse to drug-seeking behavior in addicted patients. Targeting the stress system in protracted abstinence from drugs of abuse with anxiolytics may be an effective treatment modality for substance use disorders.
Produkty
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solwotermalna synteza nanocząstek: zastosowania od nanoobwodów i obwodów nanooptycznych do nanomagnetyki i biotechnologii.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Leiden, the netherlands
    • Reviews 2
    • Votes 17
    5 out of 5 stars.
    Perfect
    Delivered quickly, product works excellent. Would order again.