Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 296,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 628,00 zł |
Informacje o tej pozycji
296,00 zł
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
108 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 15 °C
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(OC)(OC)C)C
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChI key
HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥96.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.96 g/cm3 at 20 °C | density 0.8888 g/cm3 at 20 °C | density 0.97 g/cm3 at 20 °C | density 1.135 g/cm3 at 25 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 108 °C/1013 hPa | bp 142 °C/1013 hPa | bp 102 °C/1013 hPa | bp 294 °C/1013 hPa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ortooctan trimetylu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8188040500 | 04022536446127 |
| 8188040100 | 04022536446110 |