Przejdź do
8.18770
Cyklopentan
for synthesis
Synonim(y):
Cyclopentane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
102,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
402,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
671,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.13
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
206-016-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
49 °C
Vapor pressure:
346 hPa ( 20 °C)
102,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
346 hPa ( 20 °C)
assay
≥95% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
380 °C
potency
11400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-8.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
49 °C
mp
-93.3 °C
transition temp
flash point -42 °C
solubility
insoluble 0.156 g/L
density
0.75 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
InChI key
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Di-Isatropolone C, spontaniczna pochodna dimeru izatropolonu C o aktywności autofagii: Doniesienia na temat nowego tworzenia pierścienia cyklopentanowego w badaniu autofagii, podkreślające potencjał syntetyczny w farmakologii (Fu et al., 2024).
  • Dearomatywna (3+2) cykloaddycja indoli do stereoselektywnego montażu w pełni funkcjonalizowanych cyklopentanoidów: Pokazuje zastosowanie cyklopentanu w tworzeniu złożonych cyklopentanoidów do zaawansowanej syntezy organicznej (Qatran Al-Khdhairawi et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.740 - 0.745
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.187698.0267029823
assay
≥95% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
solubility
insoluble 0.156 g/L
solubility
-
solubility
slightly soluble 9.18 g/L
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
vapor pressure
346 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
346 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
11.5 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyklopentan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818770250004027269024444
818770050004027269024437
818770010004027269024420