Przejdź do
8.02670
Cyclopentanone
for synthesis
Synonim(y):
Cyclopentanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
420,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
808,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H8CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-435-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
131 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
11.5 hPa ( 20 °C)
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
11.5 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
445 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-10.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
131 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
transition temp
flash point 27 °C
solubility
slightly soluble 9.18 g/L
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1CCCC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
InChI key
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Cyclopentanone as a catalyst in stereoselective synthesis: Research highlighted the use of cyclopentanone in enhancing substrate stereoselectivity during the isothiourea-catalyzed conjugate addition of cyclic alpha-substituted beta-ketoesters to alpha,beta-unsaturated aryl esters, providing a pathway for precision in chemical synthesis. (Yuan et al., 2023).
  • Role in the synthesis of metal complexes: Cyclopentanone contributed to the synthesis, structural determination, and reactivity study of complex metal systems such as trindane and truxene, underscoring its utility in advanced organic synthesis and materials science. (Lock et al., 2023).
  • Impact on the properties of fluorinated derivatives: A theoretical study involving cyclopentanone examined the molecular properties of fluorinated derivatives, highlighting its importance in the development of high-performance solvents and pharmaceutical intermediates. (Tshepelevitsh et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.949
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
818769818770283126
description
for synthesis
description
for synthesis
description
for synthesis
description
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥95% (GC)
assay
97%
solubility
slightly soluble 9.18 g/L
solubility
-
solubility
insoluble 0.156 g/L
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
1.6-10.8 % (v/v)
expl. lim.
1.5-8.7 % (v/v)
expl. lim.
1.5-8.7 % (v/v)
expl. lim.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclopentanone
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
81.5 °F
flash_point_c
27.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)