Przejdź do
8.18755
Acetic acid
99-100%, for synthesis
Synonim(y):
Acetic acid, Ethanoic acid, Glacial acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
247,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-580-7
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetic acid 99-100%, for synthesis
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.4 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
485 °C, 800 °F
potency
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
transition temp
flash point 39 °C
solubility
soluble 602.9 g/L
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Density (d 20/4): 1.048 - 1.052
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.330011.000625.43808
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99.8% (acidimetric)
assay
≥96.0% (alkalimetric)
assay
≥99.8% (alkalimetric)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
soluble 602.9 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic acid 99-100%
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?