Kluczowe dokumenty
5.33001
Supelco
Acetic acid
100%, for LC-MS LiChropur
Synonim(y):
Acetic acid, Ethanoic acid, Glacial acetic acid
Wybierz wielkość
50 ML
476,00 zł
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
476,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
Beilstein:
506007
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51242002
Numer indeksu EC:
200-580-7
NACRES:
NB.21
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Acetic acid 100%, for LC-MS LiChropur
gęstość pary
2.07 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
15.4 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99.8% (acidimetric)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
485 °C
800 °F
granice wybuchowości
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
metody
LC/MS: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Lepkość kinematyczna
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 39 °C
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤2.0 ppm
Ca: ≤20.0 ppm
Cu: ≤1.0 ppm
Fe: ≤20.0 ppm
K: ≤2.0 ppm
Mg: ≤2.0 ppm
NH4+: ≤10.0 ppm
Na: ≤5.0 ppm
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aceticacid 100% is the most commonly used additive or solvent in LC-MS (LiquidChromatography-Mass Spectrometry) applications.[1]
Zastosowanie
Aceticacid 100% can be used as a background electrolyte (BGE) in CE-MS (capillaryelectrophoresis is coupled to mass spectrometry) analysis of peptide digests.[2]
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Klaus Faserl et al.
Methods (San Diego, Calif.), 184, 125-134 (2020-02-06)
The analysis, identification and quantification of histones and their post-translational modifications plays a central role in chromatin research and in studying epigenetic regulations during physiological processes. In the last decade analytical strategies based on mass spectrometry have been greatly improved
Risto Kostiainen et al.
Journal of chromatography. A, 1216(4), 685-699 (2008-09-19)
The most widely used ionization techniques in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) are electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). All three provide user friendly coupling of LC to MS. Achieving optimal LC-MS conditions is
Produkty
An RP-LC×RP-LC-PDA-MS method for the metabolic profiling of G. glabra extract using the MSG approach for enhanced metabolic coverage.
Learn about the separation of several charge variants of two monoclonal antibodies, NISTmAb and Infliximab, using a polymeric cation exchange column and MS-compatible mobile phases.
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
Zobacz wszystko
Protokoły
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Syntetyczna membrana Strat-M® naśladuje ludzką skórę do testów przenikania in vitro (IVPT) preparatów do stosowania miejscowego i transdermalnego.
Zobacz wszystko
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?