Przejdź do
8.18737
Chlorotrimethylsilane
for synthesis
Synonim(y):
Chlorotrimethylsilane, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, TMCS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
126,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
23 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.64
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
200-900-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
126,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
250 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
potency
4868 mg/kg LD50, oral (Rat), 1530 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-46 % (v/v)
bp
57 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
transition temp
flash point -20 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(C)(C)C
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of bis ferrocene derivatives: Development of new ferrocenyl multi-functional silyl ether compounds using chlorotrimethylsilane, highlighting advances in organosilicon chemistry (R Teimuri-Mofrad et al., 2016).
  • Pharmacologically active derivatives: Use of chlorotrimethylsilane as a catalyst in the synthesis of pharmacologically active bis (indolyl) and tris (indolyl) derivatives, demonstrating its efficiency in electrophilic substitution reactions (NG Singh et al., 2014).
  • Silicone resin synthesis: Exploration of the hydrolysis-condensation reaction of tetraethoxysilane and chlorotrimethylsilane to create silicone resins, showing the material′s enhanced properties for industrial applications (CFJ Kuo et al., 2014).
  • Deoxygenation of unsymmetrical dicarbonyl compounds: Innovative use of chlorotrimethylsilane and sodium iodide for the selective reduction of 1,2-diketones, showcasing a novel method in organic synthesis (LZ Yuan et al., 2016).
  • Enhanced activity and durability of catalysts: Investigation into Fe3+ and chlorotrimethylsilane modified NaY catalysts for the acetalization of glycerol to solketal, improving catalytic performance in chemical processes (Y Li et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.858 - 0.861
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8959538652992360
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
-58 °C
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorotrimethylsilane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup