Przejdź do
8.18702
Bromoform
(stabilized with ethanol) for synthesis
Synonim(y):
Bromoform, Tribromomethane, Methane tribromide, Methyl tribromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.73
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
200-854-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
7.5 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
potency
933 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
149.5 °C/1013 mbar
mp
9.2 °C
solubility
3.2 g/L
density
2.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area %): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
24103213294236972
Bromoform amylene stabilized, analytical standard
Supelco
36972
Bromoform
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
96%
assay
-
solubility
3.2 g/L
solubility
water: soluble 800 part(lit.), acetone: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), oil: miscible(lit.), petroleum ether: miscible(lit.)
solubility
water: soluble 800 part, acetone: miscible, alcohol: miscible, benzene: miscible, chloroform: miscible, diethyl ether: miscible, oil: miscible, petroleum ether: miscible
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
9.2 °C
mp
5-8 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
density
2.89 g/cm3 at 20 °C
density
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromoform
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818702100004022536443027
818702025004022536443010