Merck
132942
Sigma-Aldrich
Bromoform
contains 1-3% ethanol as stabilizer, 96%
Synonim(y):
Tribromomethane
Wybierz wielkość
250 G
416,00 zł
1 KG
1510,00 zł
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
416,00 zł
1 KG
1510,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.73
Beilstein:
1731048
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
8.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
5 mmHg ( 20 °C)
Próba
96%
Formularz
liquid
zawiera
1-3% ethanol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.595 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 800 part
acetone: miscible
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
petroleum ether: miscible
gęstość
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bromoform is a major organic source for atmospheric reactive bromine BrOx (Br+BrO)[1]. It is formed as a product of chlorination of drinking water[2]. It undergoes photodissociation to form the Br2 fragment and mechanism has been investigated by cavity ring-down absorption spectroscopy[3].
Zastosowanie
Bromoform was used to evaluate the genotoxicity of chlorodibromomethane, bromodichloromethane and bromoform[2].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
Temperatura zapłonu (°C)
41.3 °C - closed cup - (own results)
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hong-Yi Huang et al.
The Journal of chemical physics, 121(11), 5253-5260 (2004-09-09)
By using cavity ring-down spectroscopy technique, we have observed the channel leading to Br(2) molecular elimination following photodissociation of bromoform at 248 nm. A tunable laser beam, which is crossed perpendicular to the photolysis laser beam in a ring-down cell
Oceanic bromoform sources for the tropical atmosphere.
Quack B, et al.
Geophysical Research Letters, 31(23), 1-4 (2004)
K J Stocker et al.
Mutagenesis, 12(3), 169-173 (1997-05-01)
Chlorination of drinking water results in the formation of chlorodibromomethane, bromodichloromethane and bromoform. These trihalomethanes have all shown evidence of genotoxicity in bacterial and mammalian cell systems in vitro and some evidence of carcinogenicity in rodents. Chlorodibromomethane and bromodichloromethane have
Lisa George et al.
The Journal of chemical physics, 135(12), 124503-124503 (2011-10-07)
Iso-polyhalomethanes are known reactive intermediates that play a pivotal role in the photochemistry of halomethanes in condensed phases. In this work, iso-bromoform (iso-CHBr(3)) and its deuterated isotopomer were characterized by matrix isolation infrared and UV/visible spectroscopy, supported by ab initio
M Valcke et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 59(2), 258-269 (2010-10-26)
The objective of this study was to assess the impact of the exposure route on the human kinetic adjustment factor (HKAF), for which a default value of 3.16 is used in non-cancer risk assessment. A multi-route PBPK model was modified