Przejdź do
8.18652
2,4-dihydroksybenzofenon
for synthesis
Synonim(y):
2,4-Dihydroxybenzophenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2,4-(OH)2-C6H3COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
205-029-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
143-146 °C
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI key
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.206611954648.41502
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.107 g/cm3 at 100 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
powder
form
-
form
crystals
mp
143-146 °C
mp
131-133 °C
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
96 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-dihydroksybenzofenon
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
257.0 °F
flash_point_c
125 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818652025004022536441771