Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
185,00 zł
vapor density
5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 159.5 °C)
product line
BioXtra
assay
≥99.5% (HPLC)
autoignition temp.
788 °F
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C
solubility
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
As: ≤3 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
SMILES string
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| solubility H2O: soluble 23 g/L at 25 °C | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 151-154 °C | mp 151-154 °C (lit.) | mp - | mp 151-154 °C (lit.) |
| bp 265 °C/100 mmHg (lit.) | bp 265 °C/100 mmHg (lit.) | bp - | bp 265 °C/100 mmHg (lit.) |
| ign. residue ≤0.05% (as SO4) | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adipic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
384.8 °F - closed cup
flash_point_c
196 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?