Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 231,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 965,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.31
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
214-300-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.6 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
220 °C
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
kinematic viscosity
1.6 cSt(20 °C)
mp
-26 °C
transition temp
flash point 60 °C
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI key
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Reactive Extraction: The study explores the reactive extraction efficiencies of lactic acid and other organic acids using n-undecane in a solvent system (N Mungma, M Kienberger, M Siebenhofer - ChemEngineering, 2019).
- Plasma Catalytic Degradation: Research on using cerium oxide-supported catalysts for the plasma catalytic degradation of n-undecane to reduce emissions from the printing industry (T Xia, S Yao, Z Wu, G Li, J Li - Journal of Hazardous Materials, 2022).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.739 - 0.741
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.739 - 0.741
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 200 |
| density 0.74 g/cm3 at 20 °C | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.73 g/cm3 at 20 °C |
| mp -26 °C | mp −26 °C (lit.) | mp −26 °C (lit.) | mp -30 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F
flash_point_c
60 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8186290100 | 04022536441153 |
| 8186290500 | 04027269077372 |
| 8186290050 | 04027269276669 |