Przejdź do
8.18604
Tributyl phosphate
for synthesis
Synonim(y):
TBP, TBPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
175,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
458,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3(CH2)3O)3PO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.31
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
204-800-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1710584
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
9.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
27 mmHg ( 178 °C), 7.3 mmHg ( 150 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
potency
1550 mg/kg LD50, oral (Rat), >3100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
transition temp
flash point 146 °C
solubility
6 g/L
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Spontaneous Surface Convection and Extraction (Stripping) Rate in Systems with Tributyl Phosphate and Di(2-ethylhexyl) Hydrogen Phosphate.: This study investigates the spontaneous surface convection and extraction rates in systems involving tributyl phosphate (TBP) and di(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate. The findings are crucial for improving the efficiency of chemical separations and extractions in analytical chemistry (Kizim and Golubina, 2020).
  • The effect of radiolysis and thermally stimulated acid hydrolysis on tributyl phosphate and its solutions in ISOPAR-M.: This research explores the effects of radiolysis and thermally stimulated acid hydrolysis on TBP and its solutions in ISOPAR-M. Understanding these effects is essential for ensuring the stability and safety of TBP in various industrial applications, particularly in nuclear fuel reprocessing (Serenko et al., 2022).
  • Protective Effects in the Radiolysis of Acidified Hydrocarbon Solutions of Tributyl Phosphate.: This paper examines the protective effects in the radiolysis of acidified hydrocarbon solutions of TBP. The study provides insights into mitigating the degradation of TBP under radiation, which is significant for its application in the nuclear industry (Serenko et al., 2022).
  • Radicals from tributyl phosphate decomposition: a combined electron paramagnetic resonance spectroscopic and computational chemistry investigation.: Utilizing electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy and computational chemistry, this study investigates the radicals formed from TBP decomposition. The results enhance the understanding of TBP′s stability and decomposition pathways under various conditions (Sosulin et al., 2023).
  • Kinetics and mechanism of Eu(III) transfer in tributyl phosphate microdroplet/HNO3 aqueous solution system revealed by fluorescence microspectroscopy.: This research employs fluorescence microspectroscopy to reveal the kinetics and mechanism of Europium (III) transfer in a TBP microdroplet/HNO3 system. The findings contribute to the development of more efficient separation processes in analytical and nuclear chemistry (Miyagawa et al., 2022).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
00675158615240494
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
97%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
6 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble 1ml in 165ml water, organic solvents: miscible
solubility
organic solvents: miscible, water: soluble (1mL in 165mL)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tributyl phosphate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818604010004022536440460
818604902604027269144364
818604100004022536440484
818604250004022536440491
818604050004022536440477
818604500004027269060435