Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 235,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 582,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.10
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
212-741-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (acidimetric)
Form:
powder
Grade:
synthesis grade
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥96.0% (acidimetric)
form
powder
mp
263 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI key
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Free NaOH: ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Free NaOH: ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥96.0% (acidimetric) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C |
| mp 263 °C | mp 244 °C | mp 244 °C | mp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8183741000 | 04027269078850 |
| 8183745000 | 04027269138929 |
| 8183740100 | 04022536434315 |