Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 270,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 24 520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.09
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-857-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
powder
mp
244 °C
density
1.324 g/cm3 at 30 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.5 %
Identity (IR): passes test
Appearance (white powder): passes test
Free acid/base: ≤ 2.0 ml
Heavy metals (Pb): ≤ 0.0005 %
Identity (IR): passes test
Appearance (white powder): passes test
Free acid/base: ≤ 2.0 ml
Heavy metals (Pb): ≤ 0.0005 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| density 1.324 g/cm3 at 30 °C | density - | density - | density 1.2 g/cm3 at 20 °C |
| mp 244 °C | mp 250-253 °C (lit.) | mp 250-253 °C (lit.) | mp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 15-25°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8175000100 | 04022536425764 |
| 8175009025 | 04022536692036 |