Przejdź do
8.18287
Lithium iodide
greener alternative
anhydrous for synthesis
Synonim(y):
Lithium iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
242,25 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
579,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
ILi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.85
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-822-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
Solubility:
soluble 1640 g/L
242,25 zł
Cena katalogowa323,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
form
powder
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
450 °C
solubility
soluble 1640 g/L
density
4 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This enabling product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Application
Lithium iodide (LiI) can be used as a catalyst to synthesize:
  • N-alkyl 2-pyridone derivatives via O- to N-[1,3]-alkyl migration.
  • β-mannosides and β-rhamnosides from glycosyl hemiacetals via one-pot chlorination, iodination, and glycosylation reaction.[1]
It can also be used as:
  • Solid electrolyte in the synthesis of Vycor glass/LiI composites applicable in the development of solid-state batteries.
  • Iodine source to synthesize primary, secondary, and bridgehead tertiary alkyl iodides by PPh3-catalyzed iododecarboxylation of aliphatic carboxylates.[2]
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.047718.20738443964
form
powder
form
liquid
form
solid
form
crystalline
solubility
soluble 1640 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
mp
450 °C
mp
14-27 °C
mp
37-40 °C
mp
-
density
4 g/cm3 at 20 °C
density
3.1 g/cm3 at 29 °C
density
4.41 g/cm3 at 20 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of N-alkyl 2-pyridones via a lithium iodide promoted O- to N-alkyl migration: scope and mechanism
Sarah Z Tasker, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 77(18), 8220-8230 (2012)
Imlirenla Pongener et al.
Chemical science, 12(29), 10070-10075 (2021-08-12)
Stereoselective β-mannosylation is one of the most challenging problems in the synthesis of oligosaccharides. Herein, a highly selective synthesis of β-mannosides and β-rhamnosides from glycosyl hemi-acetals is reported, following a one-pot chlorination, iodination, glycosylation sequence employing cheap oxalyl chloride, phosphine
Nanostructured ionic conductors: A study of Vycor7930-LiI composites
Albert Stephanie, et al.
Materials Science and Engineering Technology, 150(3), 199-202 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818287005004022536432328
818287000204027269276614