Merck
443964
Sigma-Aldrich
Lithium iodate
97%
Synonim(y):
Jodan litu
Wybierz wielkość
100 G
720,00 zł
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
720,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiIO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
crystalline
ciąg SMILES
[Li+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.Li/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Allen E Haddrell et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(40), 9941-9953 (2012-09-18)
The most used instrument in single particle hygroscopic analysis over the past thirty years has been the electrodynamic balance (EDB). Two general assumptions are made in hygroscopic studies involving the EDB. First, it is assumed that the net charge on
Barbara Krassowska-Swiebocka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 10(2), 394-400 (2007-11-17)
Benzene, halobenzenes, and a number of more or less deactivated arenes,including nitrobenzene, readily reacted in anhydrous HIO3/AcOH/Ac2O/conc. H2SO4 mixtures to probably give ArIO2 intermediates or other hypervalent species (not isolated). The final reaction mixtures were poured into excess aq. Na2SO3
[Correlation between ERPF and retention function on 131I-OIH renogram].
M Maeda et al.
Kaku igaku. The Japanese journal of nuclear medicine, 21(10), 1285-1292 (1984-10-01)
Colour reactions of iodic acid as reagent for identifying drugs by thin-layer chromatography.
G Cavazzutti et al.
Journal of chromatography, 268(3), 528-534 (1983-10-07)
Amanda C Bean et al.
Inorganic chemistry, 44(15), 5209-5211 (2005-07-19)
The hydrothermal reaction of a (239)Pu(IV) stock solution in the presence of iodic acid and 1 M KOH produces reddish-brown single crystals of (PuO(2))(2)(IO(3))(OH)(3). The structure consists of two-dimensional layers forming in the ac plane and is the first single-crystal