Przejdź do
8.18153
Diiodomethane
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
Diiodomethane, Methylene iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH2I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.84
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
200-841-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
181 °C/1013 hPa (decomposition)
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥98% (GC)
form
liquid
potency
76 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
181 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
6 °C
solubility
0.8 g/L
density
3.3 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ICI
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
InChI key
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 3.300 - 3.320
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.060531584298.06064
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
solubility
0.8 g/L
solubility
0.8 g/L
solubility
-
solubility
8.66 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
181 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
181 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
67-69 °C/11 mmHg (lit.)
bp
41-43 °C (lit.), 42 °C/1013 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
hcodes
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818153100004022536704043
818153002504022536428703
818153005004022536428710