Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 894,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
894,00 zł
vapor pressure
33 hPa (~429 °C)
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
crystalline powder, flakes
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: tin
pH
2.18 (20 °C)
bp
652 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
SMILES string
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
General description
- aromatic nitro compounds
- nitriles
- cyanosilyl ethers
- organic azides
Application
- To catalyze the addition of diazo sulfones, diazo phosphine oxides and diazo phosphonates to aldehydes to form β-keto sulfones, β-keto phosphine oxides and β-keto phosphonates, respectively.
- Along with trityl chloride, to catalyze the aldol reaction of silyl enol ethers with acetals or aldehydes and the Michael reaction of silyl enol ethers with α,β-unsaturated ketones.
- As a promoter in the allylic amination of allylic alcohols with amines in the presence of palladium catalyst.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline powder, flakes | form powder | form powder | form crystalline, powder or flakes |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay ≥99.99% trace metals basis | assay - | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| pH 2.18 (20 °C) | pH 2.18 (20 °C) | pH 2.0 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 2.18 (20 °C) |
| vapor pressure 33 hPa (~429 °C) | vapor pressure 33 hPa (~429 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 33 hPa (~429 °C) |
| mp 246 °C (lit.) | mp 246 °C (lit.) | mp 246 °C | mp 246 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tin(II) chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?