Przejdź do
8.17076
TWEEN® 60 (Polysorbate)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE, NF
Synonim(y):
Polyoxyethylene sorbitan monostearate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
795,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
500-020-4
MDL number:
795,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
JPE, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<10 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
viscous liquid
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
4,0-7.7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
170-320 cSt(40 °C)
transition temp
flash point >149 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Polysorbate 60 is used as surfactant in a variety of liquid formulations and acts e.g. as emulsifying, solubilizing and wetting agent.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15479478.22186Y0002468
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
agency
JPE, Ph. Eur., NF
agency
-
agency
-
agency
-
form
viscous liquid
form
-
form
gel form
form
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Powiązane treści
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
817076250004022536685212
817076905004022536975146