Przejdź do
8.17068
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
stabilized with sodium carbonate
Synonim(y):
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
925,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-739-4
MDL number:
925,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.68 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
63 °C
density
1.8 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(O)C[O-].O.O
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
InChI key
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate is typically used as a preservative, antioxidant and stabilizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.06455443662M9009
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
solid
form
powder
form
(wet)
form
liquid
density
1.8 g/cm3 at 20 °C
density
1.8 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
vapor pressure
2.68 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
2.68 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2
supp_hazards
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
817068902504022536728841
817068100004022536678085