Przejdź do
8.06455
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
Synonim(y):
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
163,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
922,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-739-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.68 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
potency
6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
63 °C
solubility
600 g/L
density
1.8 g/cm3 at 20 °C
bulk density
950 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(O)C[O-].O.O
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
InChI key
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Assay (iodometric, calc. as dihydrate): ≥ 97.0 %
Iron (Fe): ≤ 0.003 %
Identity (IR): passes test
This material contains approx. 5% sulfit resulting from the production process.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2
supp_hazards
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)