Przejdź do
8.17066
Isopropyl myristate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Synonim(y):
Isopropyl myristate, Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
818,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.45
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-751-4
MDL number:
818,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
autoignition temp.
>300 °C
bp
140 °C/3 hPa
transition temp
flash point >150 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(C(C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
InChI key
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Isopropyl myristate is used as solvent, penetration enhancer and emulsifying component in topical formulations, mainly semi-solid dosage forms.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1350400M0757PHR1123
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
agency
NF, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. I0750000, traceable to USP 1350400
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
>302.0 °F
flash_point_c
> 150 °C
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych, w pełni zgodnych ze zharmonizowaną Farmakopeą.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Powiązane treści
Culture Media for compendial methods
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
817066250004022536678061
817066602504065272689632