Merck
PHR1123
Supelco
Isopropyl myristate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Isopropyl tetradecanoate, Myristic acid isopropyl ester
Wybierz wielkość
1 G
644,00 zł
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
644,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.45
Beilstein:
1781127
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. I0750000
traceable to USP 1350400
rodzina API
isopropyl myristate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp
~3 °C (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
Klucz InChI
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Myrystynian izopropylu jest estrem kwasu mirystynowego alkoholu izopropylowego.[1] Jest stosowany głównie jako solubilizator, emulgator i emolient w kosmetykach i lekach miejscowych. Znajduje również zastosowanie jako środek aromatyzujący w przemyśle spożywczym.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7001 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Temperatura zapłonu (°F)
>302.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 150 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
CRC Handbook of Food, Drug, and Cosmetic Excipients (1992)
Vinécius Raphael de Almeida Borges et al.
International journal of nanomedicine, 8, 535-544 (2013-02-16)
Topical administration of dapsone can be an alternative route for treatment of leprosy and can also provide new therapeutic applications for an established drug. However, the physicochemical properties of dapsone make it difficult to incorporate into conventional formulations. The current
Qian Zhang et al.
Pharmaceutical research, 30(1), 32-40 (2012-08-28)
In principle, maximum transepidermal fluxes of solutes should be similar for different vehicles, except when the solute or vehicle modifies the skin. Here we estimated maximum flux, stratum corneum solubility, diffusivity and permeability coefficient for a range of similarly sized
Ji Zhang et al.
International journal of pharmaceutics, 421(1), 34-44 (2011-10-01)
In this study, microemulsion microstructures, key formulation variables, and their relationship to drug transdermal permeation enhancement were investigated. A microemulsion system with high water soluble capacity was developed, using isopropyl myristate, Labrasol, and Cremophor EL as oil, surfactant, and co-surfactant
Fan Yang et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 82(1), 158-163 (2012-06-21)
Transdermal delivery of methotrexate (MTX) was investigated by using the solid-in-oil (S/O) technique. Because MTX was coated with nonionic surfactant molecules, the resulting complex was easy to dissolve in various organic solvents and provided a transparent solution in isopropyl myristate