Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 991,00 zł | |
| 50 kg |
Informacje o tej pozycji
991,00 zł
Quality Segment
agency
NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
powder, solid
autoignition temp.
>320 °C (DIN 51794)
mol wt
average Mn 4000
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
53-58 °C
transition temp
flash point 270 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| technique(s) API processing | nano-milling: suitable | technique(s) API processing | nano-milling: suitable | technique(s) API processing | nano-milling: suitable | technique(s) API processing | nano-milling: suitable |
| agency NF, Ph. Eur. | agency NF, Ph. Eur. | agency NF, Ph. Eur. | agency NF, Ph. Eur. |
| form powder, solid | form scales | form solid | form scales |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| density 1.2 g/cm3 at 20 °C | density 1.21 g/cm3 at 20 °C | density 1.2 g/cm3 at 20 °C | density 1.2 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylene glycol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Discover strategies to enhance solubility in injectable formulations using excipients, including cyclodextrins, meglumine, and polyethylene glycols.
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8170069050 | 04022536704784 |
| 8170065000 | 04022536424293 |