Przejdź do
8.16100
5-chloro-2-(2,4-dichlorofenoksy)fenol
for synthesis
Synonim(y):
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7Cl3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.54
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
222-182-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
potency
3700 mg/kg LD50, oral (Rat), 9300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
55-60 °C
solubility
0.01 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)Oc2c(cc(cc2)Cl)O
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
InChI key
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.03774PHR25951681655
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
solubility
0.01 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
crystals
form
solid
form
-
mp
55-60 °C
mp
40-43 °C
mp
42-43 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
816100002504022536884233