Przejdź do
8.16014
(R)-(+)-Cysteina
for synthesis
Synonim(y):
(R)-(+)-Cysteine, α-Amino-β-mercapto propionic acid, αlpha-Amino-β-mercapto propionic acid, Cys, αlpha-Amino-beta-mercapto propionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
186,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
559,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.16
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-158-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
420 °C
potency
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-228 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
General description
Cysteina jest wykorzystywana jako budulec w syntezie peptydów ze względu na jej zdolność do tworzenia wiązań dwusiarczkowych. Dodatkowo działa jako chiralny środek pomocniczy w syntezie asymetrycznej, ułatwiając indukcję chiralności w powstałych produktach.
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 1 mol/l): +8.0 - +9.5 °
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C735295437W326305
L-Cysteine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
95437
L-Cysteine
form
solid
form
crystalline powder
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
mp
220-228 °C
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
bulk density
300 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
816014010004022536423746
816014002504022536423739